Learn More
Eppendorf™ Adaptador
Adaptadores disponibles para una variedad de productos Eppendorf para satisfacer sus necesidades.
Marca: Eppendorf™ 5920707000
319.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Adaptador, de 5,5 a 12 ml, juego 2 de piezas.
Especificaciones
Adaptador para fondo redondo/PL/TB 16 x 75-100 mm | |
Juego de 2 |