Learn More
Eppendorf™ Adaptador
Adaptadores disponibles para una variedad de productos Eppendorf para satisfacer sus necesidades.
Marca:  Eppendorf™ 5920708007
335.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15778379
  • 340.00€ / paquete de 2
Descripción
Adaptador, para 9 ml, juego 2 de piezas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Adaptador para fondo redondo/PL/TB 17,5 x 100 mm
Juego de 2