Learn More
Eppendorf™ Adaptador
Adaptadores disponibles para una variedad de productos Eppendorf para satisfacer sus necesidades.
Marca:  Eppendorf™ 5920709003
319.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15788379
  • 324.00€ / paquete de 2
Descripción
Adaptador, para 50 ml, juego 2 de piezas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Adaptador para tubos cónicos de 50 ml, PL/TB
Juego de 2