Learn More
Eppendorf™ Adaptador para tubos cónicos Eppendorf™ con tapón a presión
Adaptador para tubos cónicos de 25 ml con tapón a presión para rotores para tubos cónicos de 50 ml
Marca: Eppendorf™ 5820733004
34.70 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Especificaciones
Adaptador | |
Tubos de 50 ml | |
50 mL |
Cónicos | |
Para rotores para tubos cónicos de 50 ml | |
Juego de 6 unidades |