Learn More
Eppendorf™ Adaptador para cubo rectangular de 100 ml en rotor A-4–44
Diseñados para el rotor Eppendorf A-4-44
Marca: Eppendorf™ 5804754000
159.99 EUR hasta el 2025-07-13
Use el código promocional "24135" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Adaptador
- Para 6 tubos de fondo redondo de 7 a 17 ml,
- Para cubo rectangular de 100 ml en rotor A-4-44
- Conjunto 2 unidades
Especificaciones
Adaptador | |
Rotor de cestillo rectangular de 100 ml A-4–44 | |
24 | |
2/paq. |
De 7 a 17 ml | |
17,5 mm | |
Tubos de ensayo estándar, Vacutainer, Falcon y microtubos |