Learn More
Eppendorf™ Adaptador para cestillo S-4x400
Permite utilizar recipientes de tamaños y formas específicos en cubos de rotor para el rotor S-4x400.
Marca: Eppendorf™ 5910711000
282.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Adecuado para cestillos de rotor S-4x400
- Alberga una serie de tubos o frascos seleccionados
Especificaciones
Fondo redondo | |
12 mm | |
Cestillo S-4x400 | |
17 |
17 tubos de fondo redondo de 12 x 75 mm | |
144 mm | |
17 | |
2/paquete |
Título del producto
Eppendorf™ Adaptador para cestillo S-4x400 > 17 Tubos de fondo redondo de 12 x 75 mm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido