Learn More
Eppendorf™ Adaptador para cestillo S-4x400
Permite utilizar recipientes de tamaños y formas específicos en cubos de rotor para el rotor S-4x400.
Marca: Eppendorf™ 5910702000
268.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Adecuado para cestillos de rotor S-4x400
- Alberga una serie de tubos o frascos seleccionados
Especificaciones
Microtubo, cónico | |
17 mm | |
Cestillo S-4x400 | |
7 |
Microtubos de 7 x 5,0 ml, tubos cónicos de 15 ml | |
133 mm | |
7 | |
2/paquete |