Learn More
Eppendorf™ Adaptador para cestillo S-4x400
Permite utilizar recipientes de tamaños y formas específicos en cubos de rotor para el rotor S-4x400.
Marca: Eppendorf™ 5910706006
170.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Adecuado para cestillos de rotor S-4x400
- Alberga una serie de tubos o frascos seleccionados
Especificaciones
1 frasco de 400 ml | |
1 | |
2/paquete |
Cestillo S-4x400 | |
1 |
Título del producto
Eppendorf™ Adaptador para cestillo S-4x400 > 1 frasco de 400 ml
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido