Learn More
Buerkle™ Conjunto de adaptadores para bombas de contenedor Burkle™ Pump-It™
Juego de adaptadores de rosca para bomba de bidones Pump-it, que consta de: Adaptador exterior/exterior, Mauser 2 pulg grueso - 64 mm (BSI), verde; adaptador exterior/exterior, TriSure 2 pulg grueso - 64 mm (BSI), marrón; adaptador exterior/exterior, BSP 2 pulg - 64 mm (BSI), azul; adaptador exterior/interior, 64 mm (BSI) - DIN 60, negro; adaptador exterior/interior, 64 mm (BSI) - DIN 51, negro.
Marca: Buerkle™ 5201-0030
66.30 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
Juego de adaptadores de rosca para bomba de bidones Pump-it, que consta de: Adaptador exterior/exterior, Mauser 2 pulg grueso - 64 mm (BSI), verde; adaptador exterior/exterior, TriSure 2 pulg grueso - 64 mm (BSI), marrón; adaptador exterior/exterior, BSP 2 pulg - 64 mm (BSI), azul; adaptador exterior/interior, 64 mm (BSI) - DIN 60, negro; adaptador exterior/interior, 64 mm (BSI) - DIN 51, negro.- Adaptador exterior/exterior, Mauser 2 pulg grueso - 64 mm (BSI), verde
- Adaptador exterior/exterior, TriSure 2 pulg. grueso - 64 mm (BSI), marrón
- Adaptador exterior/exterior, BSP 2 pulg - 64 mm (BSI), azul
- Adaptador exterior/interior, 64 mm (BSI) - DIN 60, negro
- Adaptador exterior/interior, 64 mm (BSI) - DIN 51, negro
Especificaciones
Bomba de contenedor Pump-it | |
Adaptador exterior/interior, 64 mm (BSI) - DIN 51 negro; adaptador exterior/interior, 64 mm (BSI) - DIN 60, negro | |
Juego de adaptadores |