Learn More
Eppendorf™ Adaptadores para rotor de fondo redondo y ángulo fijo
Aporte flexibilidad a las centrífugas Eppendorf con estos adaptadores de rotor
90.95€ - 113.00€
Especificaciones
Tipo | Adaptador |
---|---|
Tipo de tubo | Fondo redondo |
Para utilizar con (equipo) | Rotor de ángulo fijo |
N.° por paquete | 2/paq. |
Código de producto | Marca | Capacidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10450332
|
Eppendorf™
5804774000 |
5 mL |
90.95€
paquete de 2 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10053311
|
Eppendorf™
5804771001 |
De 7 a 15 ml |
113.00€
paquete de 2 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10249351
|
Eppendorf™
5804772008 |
De 15 a 18 ml |
113.00€
paquete de 2 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Adaptadores
- Para rotores de fondo redondo y ángulo fijo Eppendorf™
Especificaciones
Adaptador | |
Fondo redondo | |
Rotor de ángulo fijo | |
2/paq. |