Learn More
Lenz Laborglasintrumente Adaptadores doblado con llave de paso NS
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
Marca:  Lenz Laborglasintrumente 05105004
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10264481
  • 54.00€ / cada uno
Fecha estimada de envoi: 25-06-2025
Descripción
  • Adaptador con toma NS
  • Oliva de vidrio curvada (90°) y llave de paso con tapón de vidrio sólido
  • Calibre: 2,5 mm
  • Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Especificaciones
Oliva de vidrio doblado (90°)
Vidrio de borosilicato 3.3
NS 29/32