Learn More
Eppendorf™ Adaptadores para rotores
Los adaptadores para rotor se pueden usar en diversos tubos y placas Eppendorf™, Corning™ y Nalgene™ de diferentes formas y tamaños.
Marca:  Eppendorf™ 5920718002
319.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15758389
  • 324.00€ / paquete de 2
Descripción
Disponible para:
  • De 2,6 a 8 ml, juego de 2 unidades.
  • 250 ml planos, de 175 a 225 ml cónicos y Nunc™ de 250 ml cónicos, juego de 2 unidades.
    • Tenga en cuenta que estos frascos cónicos se utilizan con un inserto cónico proporcionado por el fabricante.
  • 49 x 2,6 a 8 ml, juego de 2 unidades.
  • De 5,5 a 12 ml, juego de 2 unidades
  • Corning™ de 500 ml, juego de 2 unidades
  • Nalgene™ de 500 ml, juego de 2 unidades
  • 50 ml, juego de 2 unidades.
  • FACS de 5 ml, juego de 2 unidades.
  • 750 ml, juego de 2 unidades
  • 9 ml, juego de 2 unidades
  • Tubos Eppendorf™ de 5,0 ml y 15 ml, juego de 2 unidades.
  • Placas MTP, DWP, PCR, juego de 2 unidades.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Adaptador de rotor
De 2,6 a 8 ml
49
Fondo redondo
Rotor S-4x1000, cestillos de alta capacidad
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Eppendorf™ Adaptadores para rotores > Capacidad: De 2,6 a 8 ml; tipo de tubo: Fondo redondo