Learn More
Eppendorf™ Adaptadores para rotores
Los adaptadores para rotor se pueden usar en diversos tubos y placas Eppendorf™, Corning™ y Nalgene™ de diferentes formas y tamaños.
Marca: Eppendorf™ 5920745000
319.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Disponible para:- De 2,6 a 8 ml, juego de 2 unidades.
- 250 ml planos, de 175 a 225 ml cónicos y Nunc™ de 250 ml cónicos, juego de 2 unidades.
- Tenga en cuenta que estos frascos cónicos se utilizan con un inserto cónico proporcionado por el fabricante.
- 49 x 2,6 a 8 ml, juego de 2 unidades.
- De 5,5 a 12 ml, juego de 2 unidades
- Corning™ de 500 ml, juego de 2 unidades
- Nalgene™ de 500 ml, juego de 2 unidades
- 50 ml, juego de 2 unidades.
- FACS de 5 ml, juego de 2 unidades.
- 750 ml, juego de 2 unidades
- 9 ml, juego de 2 unidades
- Tubos Eppendorf™ de 5,0 ml y 15 ml, juego de 2 unidades.
- Placas MTP, DWP, PCR, juego de 2 unidades.
Especificaciones
Adaptador de rotor | |
Botella plana Nalgene™ de 500 ml | |
1 |
Fondo plano | |
Rotor S-4xUniversal-Large |
Título del producto
Eppendorf™ Adaptadores para rotores > Capacidad: Frascos plano Nalgene™ de 500 ml; tipo de tubo: Fondo plano
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido