Descripción
- Une y mantiene los líquidos aplicados al área de pocillo
- Proporciona pocillos humectables para la tinción y el crecimiento de cultivos celulares
- Evita la contaminación cruzada
- Los revestimientos hidrófobos son muy duraderos y resisten las tinciones más fuertes
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
Longitud (métrico) | 25 mm |
Anchura (métrico) | 75 mm |
Material | Epoxi |
Grosor (métrico) | 1 mm |
Tipo | ADCELL |
Número de pocillos | 3 |
Color | Negra |