Learn More
Memmert™ Rejilla de acero inoxidable adicional para la opción de cámara reforzada SN110
La rejilla adicional presenta una sólida construcción de acero inoxidable.
Marca:  Memmert™ SN110E29767
290.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Código de producto. 17508455
  • 298.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 14-08-2025
Descripción
  • Reforzados
  • Acero inoxidable
  • Electropulido
  • Carga máx. de 60 kg
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizador SN110
Rejilla reforzada
Acero inoxidable