Learn More
Memmert™ Rejilla de acero inoxidable adicional para la opción de cámara reforzada SN160
La rejilla adicional presenta una sólida construcción de acero inoxidable.
Marca: Memmert™ SN160E29767
290.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Reforzados
- Acero inoxidable
- Electropulido
- Carga máx. de 60 kg
Especificaciones
Esterilizador SN160 | |
Rejilla reforzada | |
Acero inoxidable |