Learn More
Thermo Scientific Chemicals Adenina, 99 %
Código de producto. 11314619
Click to view available options
Cantidad:
25 g
50 g
250 g
500 g
CAS: 73-24-5 | C5H5N5 | 135.13 g/mol
Adenine is used as an active component of boron-deficient media to grow yeast in order to assess whether yeast growth is stimulated by boron. It is useful as a local antiseptic and vitamin B4. Further, it is used in the microbial determination of niacin. It is also employed as a food supplement for adult rats to investigate the effects of dietary adenine overload. In addition to this, it is used in the production of nucleotides of the nucleic acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La adenina se utiliza como un componente activo de los medios con deficiencia de boro para cultivar levaduras con el fin de evaluar si el boro estimula el crecimiento de levaduras. Es útil como antiséptico local y vitamina B4. Además, se utiliza en la determinación microbiana de niacina. También se emplea como complemento alimenticio para ratas adultas para investigar los efectos de la sobrecarga de adenina en la dieta. Además de esto, se utiliza en la producción de nucleótidos de los ácidos nucleicos.
Solubilidad
Soluble en agua caliente, metanol y etanol. Ligeramente soluble en agua fría. Insoluble en éter dietílico.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 73-24-5
Fórmula molecular C5H5N5
Peso molecular (g/mol) 135.13
Número MDL MFCD00041790
Clave InChI GFFGJBXGBJISGV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo adenine, 1h-purin-6-amine, 6-aminopurine, 9h-purin-6-amine, vitamin b4, adenin, adeninimine, leuco-4, 6-amino-1h-purine, 6-amino-3h-purine
PubChem CID 190
ChEBI CHEBI:16708
Nombre IUPAC 7H-purina-6-amina
SMILES NC1=C2NC=NC2=NC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Adenine
Punto de fusión >360°C (decomposition)
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Olor Odorless
Cantidad 250 g
Número UN UN2811
Beilstein 5777
Índice Merck 14,152
Información de solubilidad Soluble in hot water,methanol and ethanol. Slightly soluble in cold water. Insoluble in diethyl ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.13
Porcentaje de pureza 99%