Learn More
Thermo Scientific Chemicals Hidrato de sal de adenosina-5'-trifosfato disodio , 99 %, agua < 10 %
CAS: 34369-07-8 | C10H14N5Na2O13P3 | 551.15 g/mol
43.85€ - 179.00€
CAS | 34369-07-8 |
---|---|
Fórmula molecular | C10H14N5Na2O13P3 |
Peso molecular (g/mol) | 551.15 |
Número MDL | MFCD00150755 |
Clave InChI | TTWYZDPBDWHJOR-WCYUCLFNNA-L |
Sinónimo | atp disodium salt hydrate, atp disodium salt, atp disodium hydrate, adenosine 5'-triphosphate disodium salt hydrate, atp disodium salt trihydrate, 56-65-5 non-sodium, 987-65-5 anhydrous, 5 inverted exclamation marka-atp-na2, adenosine 5'-triphosphate disodium sal |
PubChem CID | 131664345 |
Nombre IUPAC | disodio; fosfato de [[[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-il)-3,4-dihidroxioxolan-2-il]metoxi-hidroxifosforil]oxi-hidroxifosforil]; hidrato |
SMILES | [Na+].[Na+].NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11373566
|
Thermo Scientific Chemicals
L14522.03 |
1 g |
43.85€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11383566
|
Thermo Scientific Chemicals
L14522.06 |
5 g |
179.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Adenosine-5'-triphosphate disodium salt hydrate is used as a form of cellular energy. It is used in many cellular processes, respiration, biosynthetic reactions, motility, and cell division. ATP is a substrate of many kinases involved in cell signaling and of adenylate cyclase(s) that produce the second messenger cAMP. ATP provides the metabolic energy to drive metabolic pumps. ATP serves as a coenzyme in a wide array of enzymatic reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesLa adenosina sal hidratada de -5′-trifosfato disodio se utiliza como una forma de energía celular. Se utiliza en muchos procesos celulares, respiración, reacciones biosintéticas, motilidad y división celular. ATP es un sustrato de muchas quinasas involucradas en la señalización celular y de adenilato ciclasa(s) que producen el segundo campamento mensajero. El ATP proporciona la energía metabólica para accionar las bombas metabólicas. El ATP sirve como coenzima en una amplia gama de reacciones enzimáticas.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. La temperatura de almacenamiento recomendada es – 20 °C. almacenar bajo gas inerte. Incompatible con agentes oxidantes.
34369-07-8 | |
551.15 | |
TTWYZDPBDWHJOR-WCYUCLFNNA-L | |
131664345 | |
[Na+].[Na+].NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1 |
C10H14N5Na2O13P3 | |
MFCD00150755 | |
atp disodium salt hydrate, atp disodium salt, atp disodium hydrate, adenosine 5'-triphosphate disodium salt hydrate, atp disodium salt trihydrate, 56-65-5 non-sodium, 987-65-5 anhydrous, 5 inverted exclamation marka-atp-na2, adenosine 5'-triphosphate disodium sal | |
disodio; fosfato de [[[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-il)-3,4-dihidroxioxolan-2-il]metoxi-hidroxifosforil]oxi-hidroxifosforil]; hidrato |
Especificaciones
Adenosine-5'-triphosphate disodium salt hydrate | |
water <10% | |
MFCD00150755 | |
Hygroscopic; Light sensitive | |
atp disodium salt hydrate, atp disodium salt, atp disodium hydrate, adenosine 5'-triphosphate disodium salt hydrate, atp disodium salt trihydrate, 56-65-5 non-sodium, 987-65-5 anhydrous, 5 inverted exclamation marka-atp-na2, adenosine 5'-triphosphate disodium sal | |
TTWYZDPBDWHJOR-WCYUCLFNNA-L | |
[Na+].[Na+].NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1 | |
551.15 | |
551.15 (Anhydrous) |
34369-07-8 | |
C10H14N5Na2O13P3 | |
3585462 | |
14,155 | |
Soluble in water. | |
−19° (c=3 in Water) | |
disodio; fosfato de [[[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-il)-3,4-dihidroxioxolan-2-il]metoxi-hidroxifosforil]oxi-hidroxifosforil]; hidrato | |
131664345 | |
99% |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 213-579-1
missing translation for 'rtecsNumber' : AU7417000
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Almacenar a -20°C