Learn More
3M™ Batería estándar de ion de litio Adflo™
La batería estándar de iones de litio de Adflo™ 3M™hace que el respirador de aire eléctrico Adflo™ sea aún más ligero y equilibrado para mayor comodidad durante todo el turno.
Marca: 3M™ 7000144538
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Se carga en 4,5 horas. El tiempo de funcionamiento previsto es de 7 a 9 horas con un nuevo filtro de partículas, una nueva batería completamente cargada y un caudal de aire estándar
- Las baterías se pueden almacenar en el cargador, totalmente cargadas y listas para su uso inmediato
- Para su uso con respirador purificador de aire forzado 3M™ Adflo™
Especificaciones
7-9 h | |
EN 12941 | |
Filtro de partículas (filtro de gas disponible como pieza de repuesto) |
Iones de litio | |
Batería estándar |