Learn More
Ácido adípico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11434704
Click to view available options
Cantidad:
1000g
25000g
5000g
CAS: 124-04-9 | C6H10O4 | 146.142 g/mol
Adipic acid is a monomer used in the production of nylon 66 by polycondenation reaction with hexamethylene diamine. It is also used as a food ingredient and its esters are plasticizers especially in poly vinyl chloride. Further, it reacts with barium hydroxide and undergoes ketonization reaction to get cyclopentanone. In addition to this, it finds application in polyurethane foams, lubricants, adhesives, baking powder, gelling aid and in food flavoring.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido adípico es un monómero que se utiliza en la producción de nylon 66 por reacción de policondensación con hexametilenodiamina. También se utiliza como ingrediente alimentario y sus ésteres son plastificantes, especialmente en el policloruro de vinilo. Además, reacciona con hidróxido de bario y se somete a una reacción de cetonización para obtener ciclopentanona. Asimismo, se aplica en espumas de poliuretano, lubricantes, adhesivos, polvo de hornear, gelificantes y en saborizantes para alimentos.
Solubilidad
Soluble en metanol y acetona. Ligeramente soluble en ciclohexano. Insoluble en benceno, ácido acético y éter de petróleo.
Notas
Incompatibles con los agentes oxidantes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 124-04-9
Fórmula molecular C6H10O4
Peso molecular (g/mol) 146.142
Número MDL MFCD00004420
Clave InChI WNLRTRBMVRJNCN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo adipic acid, adipinic acid, 1,4-butanedicarboxylic acid, adilactetten, acifloctin, acinetten, 1,6-hexanedioic acid, molten adipic acid, kyselina adipova, adipinsaure german
PubChem CID 196
ChEBI CHEBI:30832
Nombre IUPAC ácido hexanodioico
SMILES C(CCC(=O)O)CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Adipic acid
pH 2,7
Punto de fusión De 151 °C a 155 °C
Punto de ebullición ∼205 °C (3 mmHg)
Beilstein 1209788
Índice Merck 14,162
Información de solubilidad Soluble in methanol and acetone. Slightly soluble in cyclohexane. Insoluble in benzene,acetic acid and petroleum ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.14
Porcentaje de pureza 99%
Densidad 1,36
Cantidad 25000g
Temperatura de inflamación 196 °C (384 °F)
Olor Inodoro
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Adipic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Hexanedioic acid