Learn More
Dihidrazida adípica, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3777181 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
CAS: 1071-93-8 | C6H14N4O2 | 174.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1071-93-8
Fórmula molecular C6H14N4O2
Peso molecular (g/mol) 174.20
Número MDL MFCD00007614
Clave InChI IBVAQQYNSHJXBV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo adipic dihydrazide, adipohydrazide, adipic acid dihydrazide, hexanedioic acid, dihydrazide, adipyl hydrazide, hexanediohydrazide, adipic acid, dihydrazide, adipodihydrazide, hexanedioic acid, 1,6-dihydrazide, unii-vk98i9yw5m
PubChem CID 66117
Nombre IUPAC hexanodihidrazida
SMILES NNC(=O)CCCCC(=O)NN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Adipic dihydrazide
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 178.0°C to 182.0°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal H2NNHCO(CH2)4CONHNH2
Cantidad 25 g
Beilstein 02, I, 277
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in acetic acid,slightly soluble in acetone,insoluble in ethanol,ether and benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.2
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Adipic dihydrazide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.