Learn More
HUBER Bypass ajustable
Marca:  HUBER 9969
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15286557
  • 1215.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 08-08-2025
Especificaciones
Unistat
Derivación
M24 x 1,5
De -20 °C a +150 °C
El manómetro no está incluido.