Learn More
Adonitol, 99,8 %, MP Biomedicals™
534.00€
CAS 488-81-3
Fórmula molecular C5H12O5
Peso molecular (g/mol) 152.146
Número MDL MFCD00064291
Clave InChI HEBKCHPVOIAQTA-NGQZWQHPSA-N
Sinónimo xylitol, ribitol, adonitol, d-xylitol, xylite, adonit, adonite, xylit, d-ribitol, eutrit
PubChem CID 6912
Nombre IUPAC (2S,4R)-pentano-1,2,3,4,5-pentol
SMILES C(C(C(C(CO)O)O)O)O
Ver más especificaciones
Productos 1
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11492910
Ver documentos
MP Biomedicals
0210025280
100 g
534.00€
100 g
488-81-3
152.146
HEBKCHPVOIAQTA-NGQZWQHPSA-N
6912
C(C(C(C(CO)O)O)O)O
C5H12O5
MFCD00064291
xylitol, ribitol, adonitol, d-xylitol, xylite, adonit, adonite, xylit, d-ribitol, eutrit
(2S,4R)-pentano-1,2,3,4,5-pentol
Especificaciones
Adonitol
Blanco
0.998
MFCD00064291
HEBKCHPVOIAQTA-NGQZWQHPSA-N
(2S,4R)-pentano-1,2,3,4,5-pentol
6912
Polvo
488-81-3
1.53g/cm3
C5H12O5
xylitol, ribitol, adonitol, d-xylitol, xylite, adonit, adonite, xylit, d-ribitol, eutrit
C(C(C(C(CO)O)O)O)O
152.146
152.15
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Recommended Storage : Almacenar a 4°C.