Learn More
Eppendorf™ Rotor hermético a aerosoles FA-24x2
El rotor hermético a los aerosoles FA-24x2 de Eppendorf™ es adecuado para aplicaciones en el campo de la biología molecular y celular, así como la bioquímica de proteínas.
Marca:  Eppendorf™ 5495500006
741.99 EUR hasta el 2025-07-04
Use el código promocional "24147" para aplicar la oferta.
Código de producto. 15831545
  • 783.12€ / cada uno
Análisis y pruebas de control de calidad
Usar código promocional 24140 al validar el pedido
Ver promociones disponibles
Descripción
  • Rotor para centrifugadora 5425 Eppendorf
  • Capacidad máxima: 24 tubos de 1,5/2,0 ml
  • Hermético a los aerosoles con tapa Eppendorf QuickLock™
  • Vel. máx.: 21.300 x g (15.060rpm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Aluminio
24 x 1,5/2 ml
Tapa del rotor QuickLock hermética a los aerosoles
Antiaerosol
Rotor de ángulo fijo
Eppendorf 5425
24