Learn More
Neville and More™ Frasco para plasma Afnor
Código de producto. 15333428 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
5,4 cm
9.1 cm
Almacena plasma en un entorno estéril.
  • Cuenta con cuello de rosca
  • Material del cuello: Vidrio a prueba de robos
  • A prueba de manipulación
  • No reactiva
  • Material: Vidrio
Especificaciones
Color Clear
Diámetro interior (métrico) 9.1 cm
Para utilizar con (aplicación) Almacena plasma
Material Vidrio (tipo 1)
N.º por caja 20
Volumen hasta el borde (métrico) 1094 ml
Forma Sección transversal circular
Altura (métrico) 2.47 cm
Tipo de producto Frasco para aplicaciones plasmáticas
Tamaño del tapón 4 cm
Tipo de tapón Plasma 40