Learn More
Thermo Scientific Chemicals Agarosa baja EEO, para electroforesis, (MR ≤ 0,07)
CAS: 9012-36-6
35.15€ - 171.00€
CAS | 9012-36-6 |
---|---|
Número MDL | MFCD00081294 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10072040
|
Thermo Scientific Chemicals
159820100 |
10 g | Frasco de vidrio |
35.15€
10 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10655402
|
Thermo Scientific Chemicals
159820250 |
25 g | Frasco de vidrio |
58.85€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
13478388
|
Thermo Scientific Chemicals
159821000 |
100 g | Frasco de vidrio |
171.00€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
9012-36-6 | |
MFCD00081294 |
Especificaciones
Agarose low EEO | |
9012-36-6 | |
electroendosmosis (-Mr): 0.07 to 0.12 | |
>1800g/cm2 (1.5% gel) | |
MFCD00081294 | |
Electroforesis |
Polvo cristalino fino | |
Blanco | |
40 to 43°C (1.5% sol.) | |
Auténtico | |
Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: insoluble in most common organic solvents |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 232-731-8
missing translation for 'tsca' : TSCA