Learn More
Systec™ Compresor de aire, Silent 50-N
El compresor de aire Systec™, Silent 50-N está diseñado para soportar la presión de aire de la fase de enfriamiento para los autoclaves Systec™ de las series V, D y HX con volúmenes de cámara de hasta 50 l.
Marca:  Systec™ 8506
Código de producto. 15786482
  • en la oferta / cada uno
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Funcionamiento silencioso
  • Admite la presión de aire en la fase de refrigeración
  • Adecuado para su uso con los siguientes autoclaves:
    • V-55 a V-150
    • D-23 a D-200
    • HX-65 a HX-200
Especificaciones
Especificaciones
Nivel de ruido: 45dB
Autoclaves Systec™ con un volumen de cámara de hasta 50L