Learn More
Tubo aislante de Al-23, ambos extremos abiertos (pared delgada), D.E.: 1,2mm; D.I.: 0,8mm, Thermo Scientific™
Código de producto. p-4907240
Click to view available options
Cantidad:
100 mm
200 mm
250 mm
300 mm
Tamaño de la unidad:
100 mm
200 mm
250 mm
300 mm
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Al-23 Insulating Tube
Nombre de nota Both ends open (Thin Wall)
Cantidad 100 mm