Learn More
Tubo aislante de Al-23, ambos extremos abiertos (pared delgada), D.E.: 1 mm, D.I.: 0,6mm, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 mm
200 mm
300 mm
Tamaño de la unidad:
100 mm
200 mm
300 mm
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Al-23 Insulating Tube |
Nombre de nota | Both ends open (Thin Wall) |
Cantidad | 100 mm |