Learn More
Tubo aislante de Al-23 multiorificio, D. E.: 6 mm, dos orificios de 1,5mm, Thermo Scientific™
Código de producto. p-4905183
Click to view available options
Cantidad:
205 mm
275 mm
380 mm
560 mm
770 mm
1060 mm
1460 mm
2060 mm
Tamaño de la unidad:
1060 mm
1460 mm
205 mm
2060 mm
275 mm
380 mm
560 mm
770 mm
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Al-23 Multibore Insulating Tube
Nombre de nota Two bores
Cantidad 205 mm