Learn More
Tubo redondo de Al-23 multiorificio, D. E.: 2,8mm, cuatro orificios de 0,7mm, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
100 mm
200 mm
250 mm
300 mm
Tamaño de la unidad:
100 mm
200 mm
250 mm
300 mm
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Al-23 Multibore Round Tube |
Nombre de nota | Four bores |
Cantidad | 100 mm |