Learn More
Tubo de protección Al-23, cerrado en un extremo, D.E.: 20 mm, D.I.: 15 mm, pared: 2,5mm, Thermo Scientific™
Código de producto. p-4905213
Click to view available options
Cantidad:
200 mm
270 mm
375 mm
530 mm
740 mm
1030 mm
1430 mm
2030 mm
Tamaño de la unidad:
1030 mm
1430 mm
200 mm
2030 mm
270 mm
375 mm
530 mm
740 mm
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Al-23 Protective Tube
Nombre de nota One end closed
Cantidad 200 mm