Learn More
Disco redondo de Al-23 con agujero, D.E.: 40 mm, grosor: 6 mm, diámetro del agujero: 8 mm, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 Pc.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Al-23 Round Disc With Hole |
Cantidad | 1 Pc. |
Formulario | Disco |