Learn More
Varilla sólida de Al-23, redonda, diám.: 10 mm, Thermo Scientific™
27.00€ - 148.00€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Al-23 Solid Rod
Formulario Varilla sólida redonda
Ver más especificaciones
Productos 7
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11323108
Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
032937.DM
100 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11313108
Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
032937.DR
200 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11333108
Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
032937.DT
250 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11383098
Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
032937.DW
300 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11393098
Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
032937.EH
600 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11373098
Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
032937.EM
800 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11303108
Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
032937.EO
1000 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
Al-23 Solid Rod
Varilla sólida redonda
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
missing translation for 'tsca' : U
Recommended Storage : Temperaturas ambientes