Learn More
Varilla sólida de Al-23, redonda, diám.: 3 mm, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
100 mm
200 mm
250 mm
300 mm
600 mm
800 mm
1000 mm
Tamaño de la unidad:
100 mm
1000 mm
200 mm
250 mm
300 mm
600 mm
800 mm
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Al-23 Solid Rod |
Cantidad | 100 mm |
Formulario | Varilla sólida redonda |