Learn More
Tubo de Al-23 para serpentines de calefacción, D. E.: 27 mm, D. I.: 20 mm, paso: 1,5, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
100 mm
200 mm
300 mm
500 mm
Tamaño de la unidad:
100 mm
200 mm
300 mm
500 mm
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Al-23 Tube for Heating Coils |
Cantidad | 100 mm |