Learn More
Thermo Scientific Chemicals Albúmina bovina/fracción V, para bioquímica, pH 7,0
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
500 g
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
- La albúmina bovina/fracción V es una proteína de albúmina sérica que se utiliza habitualmente en experimentos de laboratorio, como enzimoinmunoanálisis de adsorción (ELISA), inmunoblots e inmunohistoquímica o inmunofluorescencia
Aplicaciones
- La albúmina bovina/fracción V muestra la actividad de bloqueo principalmente cuando se utilizan anticuerpos sensibles a la caseína, incluidos anticuerpos fosfoespecíficos
- En los enfoques genéticos, este compuesto se puede utilizar para aumentar los rendimientos de las reacciones en cadena de la polimerasa (PCR) a partir de plantillas de baja pureza
- Este compuesto es útil para estabilizar las enzimas durante el almacenamiento y también para las reacciones enzimáticas en las que la ausencia de nucleasas es crucial
- En cultivos in vitro, se ha aplicado la albúmina bovina/fracción V como nutriente en cultivos celulares y microbianos, especialmente cuando se utilizan medios sin suero
- Se utiliza comúnmente como patrón de proteínas para obtener curvas de calibración para varios experimentos de laboratorio
- La albúmina bovina/fracción V es una pequeña proteína que se utiliza comúnmente en inmunohistoquímica para bloquear regiones no específicas.La unión de este compuesto a sitios de unión no específicos aumenta la probabilidad de que los anticuerpos se vinculen únicamente a la región de interés.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Albumine Bovine/Fraction V |
Color | Beige-amarillo |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 96.0% to 100.0% (protein [F:6.22]) on dry substance; 98% to 100% (Albumin, 7% solution [by cellulose acetate electrophoresis]) |
Envase | Frasco de vidrio |
Cantidad | 10 g |
Forma física | Polvo |