Learn More
Molecular Probes™ Alexa Fluor™ 488 Oligonucleotide Amine Labeling Kit
Kit de etiquetado con aminas de oligonucleótidos Alexa Fluor™ 488
Marca:  Molecular Probes™ A20191
737.60 EUR hasta el 2025-06-30
Use el código promocional "24108" para aplicar la oferta.
Código de producto. 10788604
  • 922.00€ / cada uno
Fomente su progreso
Usar código promocional 24108 al validar el pedido
Ver promociones disponibles
Descripción
El kit de etiquetado con aminas de oligonucleótidos Alexa Fluor 488 proporciona un método sencillo para etiquetar oligonucleótidos modificados con amina con nuestro colorante brillante, fotoestable, verde fluorescente Alexa Fluor 488 (espectralmente similar a la fluoresceína). Los oligonucleótidos etiquetados con este kit pueden utilizarse como primers y como sondas en experimentos de hibridación, pero no deben utilizarse para la secuenciación automatizada del ADN, ya que el colorante Alexa Fluor del kit se suministra como isómeros mixtos. Los kits se han optimizado para el etiquetado de reacciones con 50 μg de un oligonucleótido modificado con 5'-amina de 18 a 24 bases de longitud.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Almacenar en el congelador (de -5 a -30 °C) y proteger de la luz.
Kit
Oligonucleótidos (etiquetados)
Sí
Alexa Fluor™
1 kit
Fluorescencia
Alexa Fluor™ 488
Oligonucleótidos
Etiquetado directo
Kit de etiquetado de aminas de olionucleótido
Temperatura ambiente