Learn More
Molecular Probes™ Alexa Fluor™ Carboxylic Acid, tris(triethylammonium) salts
Alexa Fluor Carboxylic Acid tris(triethylammonium) salts are non-reactive forms of the Alexa Fluor dye that can be used as a reference standard for dye-conjugates. Choose from ten different Alexa Fluor free acid dyes that span the spectrum, from 350 to 750 nm, to meet your research needs.
Marca:  Molecular Probes™ A33083
430.40 EUR hasta el 2025-06-30
Use el código promocional "24108" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15471054
  • 538.00€ / 5 miligramos
Fomente su progreso
Usar código promocional 24108 al validar el pedido
Ver promociones disponibles
Descripción
Alexa Fluor Carboxylic Acid tris(triethylammonium) salts are non-reactive, free acid forms of Alexa Fluor dyes. These carboxylic acid derivatives can be converted to an amine-reactive ester using standard chemical techniques or coupled to hydrazines, hydroxylamines, and amines in aqueous solution using EDAC.
El ácido carboxílico Alexa Fluor™ 633 es una forma no reactiva de Alexa Fluor™ 633 que puede usarse como patrón de referencia para conjugados de colorantes. Además, este derivado del ácido carboxílico puede convertirse en un éster reactivo a la amina utilizando técnicas químicas estándar o acoplarse a hidrazinas, hidroxilaminas y aminas en solución acuosa utilizando carbodiimidas solubles en agua como EDAC (Cat. E2247).
Las características del colorante Alexa Fluor™ 633 incluyen:
  • Línea láser: 633 o 635 nm
  • Excitación máxima: 632 nm
  • Emisiones máximas: 647 nm
    Más información acerca del colorante Alexa Fluor™ 633
    El colorante Alexa Fluor 633 y sus conjugados son el complemento perfecto para la línea de espectros de 633 nm de los láseres de He-Ne o la línea espectral de 635 nm de los láseres de diodo rojo. Este y otros colorantes fluorescentes de color rojo lejano Alexa Fluor™ son etiquetas fundamentales en la obtención de imágenes mediante fluorescencia, ya que sus espectros están más allá del rango de la mayoría de las autofluorescencias en muestras.
    Descubra los beneficios de la serie de colorantes Alexa Fluor™
    En comparación con los colorantes tradicionales, los colorantes Alexa Fluor™ son más brillantes, fotoestables y más resistentes al pH entre pH 4 y 10. Además, por lo general, al usar colorantes Alexa Fluor™, se pueden lograr mayores niveles de marcaje sin supresión intramolecular. Para obtener información detallada, consulte Alexa Fluor™ Dyes Spanning the Visible and Infrared Spectrum en el Manual de Molecular Probes.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
  • Especificaciones
    Especificaciones
    5 mg
    Almacenar en congelador (de -5 a -30 °C). Proteja el producto de la luz.
    Alexa Fluor™ 633
    Alexa Fluor™
    620 nm
    Tinte
    Free acid
    Colorantes Alexa Fluor
    640 nm