Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tiras para pruebas Quantofix™ de cinc
Reactivos y 100 tiras para medir de 0 ppm a 100 ppm Zn+2 en solución acuosa
Marca:  Thermo Scientific Chemicals 046651.QA
Código de producto. 15452737
  • 135.00€ / cada uno
Alertas:
H314; causa quemaduras graves en la piel y daños en los ojos. P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P301+P330+P331-P405-P501a; no respire polvo/humo/gas/niebla/vapores/aerosol. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y es fácil. Seguir aclarando. EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO inducir el vómito. Guardar bajo llave.
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
  • Líquido
  • Incolora
  • Completamente miscible
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Líquido
Reagents and 100 strips
Fully Miscible
Reagents and 100 strips to measure 0-100ppm Zn+2 in aqueous solution
1 Kit