Learn More
Aliquat™ 336, Thermo Scientific Chemicals
28.45€ - 316.00€
CAS | 63393-96-4 |
---|---|
Fórmula molecular | C25H54ClN |
Número MDL | MFCD00011862 |
Clave InChI | XKBGEWXEAPTVCK-UHFFFAOYSA-M |
Sinónimo | methyltrioctylammonium chloride, aliquat 336, trioctylmethylammonium chloride, methyl trioctyl ammonium chloride, tomac, tricaprylmethylammonium chloride, capriquat, methyltricaprylylammonium chloride, tricaprylylmethylammonium chloride, trioctyl methyl ammonium chloride |
PubChem CID | 21218 |
ChEBI | CHEBI:75286 |
Nombre IUPAC | metil(trioctil)azanio;cloruro |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11433477
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17247.AE |
100 mL |
28.45€
100 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11443477
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17247.AP |
500 mL |
90.80€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11453477
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17247.0F |
2500 mL |
316.00€
2500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Aliquat 336 is widely utilized as a phase transfer catalyst for the catalytic oxidation of cyclohexene to 1,6-hexanedioic acid. It is involved in the total synthesis of Manzamine A. It serves as an anti-static agent for textile fabrics and carpeting. It finds application in waste water treatment to control foaming. It has a major application as a metal extraction reagent for cadmium, zinc, iron and rare earth metals. It is used as an effective catalyst for the preparation of methylphenyl ether from sodium phenolate with for methyl bromide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesEl Aliquat 336 se utiliza ampliamente como catalizador de transferencia de fase para la oxidación catalítica del ciclohexeno al ácido 1,6-hexanodioico. Participa en la síntesis total de Manzamina A. Sirve como agente antiestático para tejidos textiles y alfombras. Encuentra aplicación en el tratamiento de aguas residuales para controlar la formación de espuma. Tiene una gran aplicación como reactivo de extracción de metales para cadmio, cinc, hierro y metales de tierras raras. Se utiliza como catalizador eficaz para la preparación de éter de metilfenilo a partir de fenolato de sodio con bromuro de metilo.
Solubilidad
Miscible con benceno y cloroformo.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes, ácidos y bases fuertes.
63393-96-4 | |
MFCD00011862 | |
methyltrioctylammonium chloride, aliquat 336, trioctylmethylammonium chloride, methyl trioctyl ammonium chloride, tomac, tricaprylmethylammonium chloride, capriquat, methyltricaprylylammonium chloride, tricaprylylmethylammonium chloride, trioctyl methyl ammonium chloride | |
CHEBI:75286 |
C25H54ClN | |
XKBGEWXEAPTVCK-UHFFFAOYSA-M | |
21218 | |
metil(trioctil)azanio;cloruro |
Especificaciones
Aliquat 336 | |
0.88 | |
132°C (269°F) | |
1.4465 | |
UN2810 | |
methyltrioctylammonium chloride, aliquat 336, trioctylmethylammonium chloride, methyl trioctyl ammonium chloride, tomac, tricaprylmethylammonium chloride, capriquat, methyltricaprylylammonium chloride, tricaprylylmethylammonium chloride, trioctyl methyl ammonium chloride | |
XKBGEWXEAPTVCK-UHFFFAOYSA-M | |
metil(trioctil)azanio;cloruro | |
21218 | |
404.17 |
63393-96-4 | |
>240°C | |
C25H54ClN | |
MFCD00011862 | |
Hygroscopic | |
Miscible with benzene and chloroform. | |
CCCCCCCC[N+](C)(CCCCCCCC)CCCCCCCC.[Cl-] | |
404.164 | |
CHEBI:75286 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H301-H318-H315
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P281-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
H301-H314-H335-H360FD-H373.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro:8; grupo de embalaje:III
missing translation for 'einecsNumber' : 264-120-7
missing translation for 'rtecsNumber' : BR8575000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperatura ambiente; almacenar en nitrógeno
- Aliquat 336 TG
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Quaternary ammoniumcompounds, tri-C8- 10-alkylmethyl, chlorides, 1-Octanol, 1-Decanol, Amines, tri-