Learn More
Alizarina, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11407027
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
CAS: 72-48-0 | C14H8O4 | 240.214 g/mol
Alizarin has a major application in the manufacture of the madder lake pigments which is commonly called as Rose madder and Alizarin crimson. It is involved in the studies of bone growth, osteoporosis, bone marrow and calcium deposits in the vascular system. It is also used as a stain in calcite and aragonite to identify calcium carbonate, and synovial fluid to asses for basic calcium phosphate crystals. It is used in colorimetric measurements for quantification of amine extraction by model food simulants from epoxy polymer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La alizarina se aplica principalmente en la fabricación de pigmentos de laca granza, que se denominan comúnmente rosa granza y carmín de alizarina. Participa en los estudios de crecimiento óseo, osteoporosis, médula ósea y depósitos de calcio en el sistema vascular. También se utiliza como tinción en calcita y aragonita para identificar carbonato de calcio, y líquido sinovial para la evaluación de cristales de fosfato de calcio básicos. Se utiliza en mediciones colorimétricas para la cuantificación de la extracción de aminas por simuladores de alimentos modelo a partir de polímero de epoxi.
Solubilidad
Soluble en hexano y cloroformo. Ligeramente soluble en agua.
Notas
Incompatible con álcalis y agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 72-48-0
Fórmula molecular C14H8O4
Peso molecular (g/mol) 240.214
Número MDL MFCD00001201
Clave InChI RGCKGOZRHPZPFP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo alizarin, alizarin red, mordant red 11, 1,2-dihydroxyanthraquinone, alizarin b, turkey red, 1,2-anthraquinonediol, alizarine, alizarina, alizarine red
PubChem CID 6293
ChEBI CHEBI:16866
Nombre IUPAC 1,2-dihidroxiantracieno-9,10-diona
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=C(C2=O)C(=C(C=C3)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Alizarin
Punto de fusión 286°C to 290°C
Punto de ebullición ∼430°C (sublimation)
Cantidad 500 g
Beilstein 1914037
Índice Merck 14,251
Información de solubilidad Soluble in hexane and chloroform. Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.21
Porcentaje de pureza 94%