Learn More
Texwipe™ Toallitas de algodón multiuso
Para aplicaciones de ISO Clase 7
206.00€ - 1255.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Toallitas TexWipe™ |
---|---|
Material | Algodón |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Peso base | 184 |
Certificaciones/conformidad | ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 y OHSAS 18001:1999 |
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
13183733
|
Texwipe™
TX306 |
15,24 x 15,24 cm (6 x 6 in) |
1255.00€
paquete de 600 |
Fecha estimada de envoi: 20-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12833532
|
Texwipe™
TX309 |
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in) |
206.00€
paquete de 300 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11565335
|
Texwipe™
TX312 |
30,48 x 30,48 cm (12 x 12 in) |
215.00€
paquete de 150 |
Fecha estimada de envoi: 23-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
Para aplicaciones de ISO Clase 7
- Toallitas de 100 % algodón resistentes y muy absorbentes tejidas con fibras de algodón de alta calidad y de fibra larga, con construcción de tejido tupido
- Superficie con estampado de sarga de doble cara en las toallitas y elimina los contaminantes de la superficie limpiada
- Características antiestáticas inherentes al 40-60 % de humedad relativa
- La excepcional absorbencia, resistencia, resistencia química y térmica y una textura de superficie uniforme hacen que estos limpiadores sean adecuados para una amplia gama de aplicaciones vitales
- Corte sesgado a 45° para garantizar que los bordes resistan el deshilachado y la liberación de fibras
- Esterilizable en autoclave
Información de órdenes
Peso base: 180g/m2
Especificaciones
Toallitas TexWipe™ | |
Esterilizable en autoclave | |
ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 y OHSAS 18001:1999 |
Algodón | |
184 | |
Limpieza, pulido y bruñido de superficies de discos de medios magnéticos metálicos y no metálicos |