Learn More
Bromuro de alilo, 99 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3735405 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 ml
500 mL
2.5 L
5 L
10 L
Envase:
Frasco de vidrio
Recipiente de metal
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
10 litros
2,5 LT
250 ML
5 litros
500 ML
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 106-95-6 | C3H5Br | 120.98 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de alquilación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106-95-6, 75-56-9
Fórmula molecular C3H5Br
Peso molecular (g/mol) 120.98
Número MDL MFCD00000244
Clave InChI BHELZAPQIKSEDF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bromuro de alilo, 3-bromopropeno, 1-propeno, 3-bromo, 3-bromopropileno, 3-bromo-1-propeno, bromalileno, bromuro de 2-propenil, 1-bromo-2-propeno, propeno, 3-bromo, allylbromide
PubChem CID 7841
Nombre IUPAC 3-bromoprop-1-eno
SMILES C=CCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material bromuro de alilo
Nombre de nota Estabilizado
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -119.0 °C
Color Incolora
Densidad 1.3900 g/ml
Punto de ebullición De 70.0 °C a 71.0 °C
Temperatura de inflamación −1 °C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Olor El líquido tiene un olor fuerte
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2C=CHCH2Br
Índice de refracción De 1.4680 a 1.4700
Cantidad 250 ml
Beilstein 01,201
Fieser 13,219
Índice Merck 15,279
Gravedad específica 1.39
Información de solubilidad Solubilidad en agua: insoluble. Otras solubilidades: miscible con alcohol, cloroformo, éter, carbontetracloruro y disulfuro de carbono
Estabilizante óxido de propileno de 300 ppm
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.98
Porcentaje de pureza 99 %
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Allyl bromide, stabilized
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Allyl bromide, Propylene oxide