Learn More
Cloroformiato de alilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de acoplamiento
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Allyl chloroformate |
% mín. CAS | 96.0 |
% máx. CAS | 100.0 |
Color | Marrón rojizo a amarillo |
Densidad | 1.1300g/mL |
Punto de ebullición | 109.0°C to 110.0°C |
Temperatura de inflamación | 31°C |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 96% min. (GC) |
Envase | Frasco de vidrio |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Allyl chloroformate
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H330-Mortal en caso de inhalación.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.