Learn More
Éter glidicílico de alilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7045699
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
CAS: 106-92-3 | C6H10O2 | 114.144 g/mol
Allyl glycidyl ether is useful in hydrosilylation, including the H2PtCl6·xH2O (cat. no. 206083) catalyzed hydrosilylation of siloxanes to epoxysiloxanes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El éter glidicílo de alilo es útil en la hidrosililación, incluida la hidrosililación de siloxanos a epoxisiloxanos catalizada con H2PtCl6·XH2o (n.º cat. 206083).
Solubilidad
Soluble en agua (140 g/l a 20 °C).
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106-92-3
Fórmula molecular C6H10O2
Peso molecular (g/mol) 114.144
Número MDL MFCD00005143
Clave InChI LSWYGACWGAICNM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo allyl glycidyl ether, glycidyl allyl ether, allylglycidaether, oxirane, 2-propenyloxy methyl, allyl 2,3-epoxypropyl ether, allil-glicidil-etere, neoallyl g, 1,2-epoxy-3-allyloxypropane, 1-allyloxy-2,3-epoxypropane, santolin xi
PubChem CID 7838
Nombre IUPAC 2-(prop-2-enoximetil)oxirano
SMILES C=CCOCC1CO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Allyl glycidyl ether
Punto de fusión -100°C
Densidad 0.967
Punto de ebullición 50°C to 51°C (15 mmHg)
Temperatura de inflamación 47°C (134°F)
Olor Ether-like
Índice de refracción 1.435
Cantidad 100 g
Número UN UN2219
Beilstein 105871
Información de solubilidad Soluble in water (140g/L at 20°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.15
Porcentaje de pureza 97%