Learn More
Alilamina, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7044569
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
500 ml
CAS: 107-11-9 | C3H7N | 57.10 g/mol
Allylamine is used as monomer in deposition of the allylamine plasma polymer. It was used in generation of a chemical gradient via plasma co-polymerization of octadiene and allylamine polymer on nanoporous alumina. It was used to investigate the surface reactivity of substrates coated with thin layers of plasma polymerized allylamine films. It was used in a direct monocarboxymethylation reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La alilamina se utiliza como monómero en la deposición del polímero de plasma de alilamina. Se utilizó en la generación de un gradiente químico a través de la copolimerización plasmática del octadieno y del polímero de alilamina en alumina nanoporosa. Se utilizó para investigar la reactividad superficial de los sustratos recubiertos con capas finas de películas de alilamina polimerizada con plasma. Se utilizó en una reacción directa de monocarboximetilación.
Solubilidad
Completamente miscible en agua.
Notas
Sensible al aire. Almacenar lejos del aire y de los agentes oxidantes. Almacenar en gas inerte seco. Incompatible con el aire y los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 107-11-9
Fórmula molecular C3H7N
Peso molecular (g/mol) 57.10
Número MDL MFCD00008199
Clave InChI VVJKKWFAADXIJK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo allylamine, 2-propen-1-amine, monoallylamine, 3-aminopropylene, 3-aminopropene, allyl amine, 2-propenamine, 3-amino-1-propene, 2-propenylamine, polyallylamine
PubChem CID 7853
Nombre IUPAC prop-2-en-1-amina
SMILES NCC=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Allylamine
Punto de fusión -88°C
Densidad 0.761
Punto de ebullición 53°C to 54°C
Temperatura de inflamación −28°C (−18°F)
Olor Ammonia-like
Fórmula lineal CH2=CHCH2NH2
Índice de refracción 1.421
Cantidad 25 mL
Número UN UN2334
Beilstein 635703
Sensibilidad Air Sensitive
Índice Merck 14,287
Información de solubilidad Fully miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 57.1
Porcentaje de pureza ≥98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Allylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Allylamine