Learn More
Alilamina, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11456740
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
500 ml
CAS: 107-11-9 | C3H7N | 57.10 g/mol
Allylamine is used as monomer in deposition of the allylamine plasma polymer. It was used in generation of a chemical gradient via plasma co-polymerization of octadiene and allylamine polymer on nanoporous alumina. It was used to investigate the surface reactivity of substrates coated with thin layers of plasma polymerized allylamine films. It was used in a direct monocarboxymethylation reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La alilamina se utiliza como monómero en la deposición del polímero de plasma de alilamina. Se utilizó en la generación de un gradiente químico a través de la copolimerización plasmática del octadieno y del polímero de alilamina en alumina nanoporosa. Se utilizó para investigar la reactividad superficial de los sustratos recubiertos con capas finas de películas de alilamina polimerizada con plasma. Se utilizó en una reacción directa de monocarboximetilación.
Solubilidad
Completamente miscible en agua.
Notas
Sensible al aire. Almacenar lejos del aire y de los agentes oxidantes. Almacenar en gas inerte seco. Incompatible con el aire y los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 107-11-9
Fórmula molecular C3H7N
Peso molecular (g/mol) 57.10
Número MDL MFCD00008199
Clave InChI VVJKKWFAADXIJK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo allylamine, 2-propen-1-amine, monoallylamine, 3-aminopropylene, 3-aminopropene, allyl amine, 2-propenamine, 3-amino-1-propene, 2-propenylamine, polyallylamine
PubChem CID 7853
Nombre IUPAC prop-2-en-1-amina
SMILES NCC=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Allylamine
Punto de fusión -88°C
Densidad 0.761
Punto de ebullición 53°C to 54°C
Temperatura de inflamación −28°C (−18°F)
Olor Ammonia-like
Fórmula lineal CH2=CHCH2NH2
Índice de refracción 1.421
Cantidad 100 mL
Número UN UN2334
Beilstein 635703
Sensibilidad Air Sensitive
Índice Merck 14,287
Información de solubilidad Fully miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 57.1
Porcentaje de pureza ≥98%