Learn More
alfa,alfa,alfa-Tribromoquinaldina, 97%, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7028090
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 613-53-6
Fórmula molecular C10H6Br3N
Peso molecular (g/mol) 379.88
Número MDL MFCD00006755
Clave InChI UDYYQHILRSDDMP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 69178
Nombre IUPAC 2-(tribromometil)quinolina
SMILES BrC(Br)(Br)C1=CC=C2C=CC=CC2=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha,alpha,alpha-Tribromoquinaldine
Punto de fusión 128°C to 131°C
Cantidad 10 g
Beilstein 147638
Sinónimo 2-tribromomethyl quinoline, quinoline, 2-tribromomethyl, alpha,alpha,alpha-tribromoquinaldine, 2-alpha,alpha,alpha-tribromomethyl quinoline, .alpha.,.alpha.,.alpha.-tribromoquinaldine, acmc-209mrr, 2-tribrommethyl-chinolin, 2-tribromo-methyl-quinoline, quinoline,2-tribromomethyl, udyyqhilrsddmp-uhfffaoysa
Formula Weight (peso de la fórmula) 379.89
Porcentaje de pureza 97%