Learn More
PCRmax Termociclador Alpha Cycler 4
El termociclador PCRmax Alpha Cycler 4 tiene cuatro bloques controlados independientemente para una optimización simplificada de la temperatura y el espacio
20900.00€ - 21000.00€
Especificaciones
Exactitud térmica | 50 °C: ±0,25 °C |
---|---|
Intervalo de temperatura (métrico) | De 10 a 100 °C |
Dimensiones | 33 x 70 x 53,5 cm |
Requisitos eléctricos | De 100 a 240 V CA |
Tipo de producto | Termociclador |
Código de producto | Marca | Capacidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15569164
|
PCRmax
93945-10 |
Capacidad simple para 384 pocillos, capacidad triple para 96 pocillos |
21000.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15522895
|
PCRmax
93945-06 |
Capacidad doble de 384 pocillos. capacidad doble de 96 pocillos |
20900.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15512895
|
PCRmax
93945-04 |
Capacidad triple para 384 pocillos, capacidad simple para 96 pocillos |
20900.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15532895
|
PCRmax
93945-08 |
Capacidad cuádruple de 384 pocillos |
21000.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Estos termocicladores compactos ofrecen resultados reproducibles en cada ciclo - necesitándose poca o ninguna formación
- Las características incluyen una pantalla táctil clara y sensible, programación segura específica del usuario, tapa calefactada ajustable y refrigeración activa de muestras para una amplificación más nítida
- Un asistente de programa genera un protocolo específico de secuencia en segundos - una forma rápida de optimizar nuevos ensayos
- Las unidades también conservan aproximadamente 1000 informes para su revisión en una fecha posterior y se procesan en una interfaz de tableta HD Android™ intuitiva
- Guarde la configuración personal en una unidad USB; iniciar sesión es tan sencillo como introducir la unidad USB, no necesita contraseña
- Los sistemas de cuatro bloques ocupan menos espacio que dos o cuatro unidades de un solo bloque y cuestan menos que comprar varias unidades
- Controle cada bloque por separado para mayor versatilidad y uso por parte de más de una persona a la vez, o ejecute en el mismo programa para aumentar el rendimiento
- Cada bloque también cuenta con su propia tapa calefactada independiente - no se interrumpen los ensayos que se ejecutan en diferentes entornos
Especificaciones
50 °C: ±0,25 °C | |
33 x 70 x 53,5 cm | |
Termociclador | |
De 1° a 29 °C | |
≤ 1000 programas |
De 10 a 100 °C | |
De 100 a 240 V CA | |
Tableta HD Android™ | |
Sí, de 35 ° a 115 °C |